Tlačiť
2-Isopropylphenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Isopropylphenylisocyanate
L10618.03 L10618.06 L10618.14
L10618.03EA 36.1 EUR
L10618.03 L10618.06 L10618.14
2-Isopropylphenyl isocyanate ≥97%
2-Isopropylphenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 56309-56-9 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 66-67°/5mm Beilstein Reference: 3588928 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013850
Vzorec: C₁₀H₁₁NO
Teplota varu: 66…67 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,019
Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F)
Číslo MDL: MFCD00013850
Číslo CAS: 56309-56-9
EINECS: 260-105-4
ADR: 6.1,II