2-Isopropylphenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Isopropylphenylisocyanate
L10618.03
L10618.06
L10618.14
L10618.03EA
36.1
EUR
L10618.03
L10618.06
L10618.14
2-Isopropylphenyl isocyanate ≥97%
2-Isopropylphenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 56309-56-9
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5230
Boiling Point: 66-67°/5mm
Beilstein Reference: 3588928
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013850
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Teplota varu: 66…67 °C (5 mmHg) Hustota: 1,019 Teplota vzplanutia: 87 °C (188 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00013850 Číslo CAS: 56309-56-9 EINECS: 260-105-4 ADR: 6.1,II |