(S)-(+)-2-Aminobutyric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13984.03
L13984.06
L13984.14
L13984.03EA
69.8
EUR
L13984.03
L13984.06
L13984.14
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid ≥98%
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-24-6
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₉NO₂ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064415 Číslo CAS: 1492-24-6 EINECS: 216-083-3 Merck Index: 14,428 |