Tlačiť
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ400
A2536-1G A2536-5G
SIALA2536-1GEA 158.62 EUR
SIALA2536-1G SIALA2536-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Mw: 103.12
Číslo MDL: MFCD00064415
Číslo CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3