Tlačiť
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
A1879-1G A1879-5G
SIALA1879-1GEA 202.97 EUR
SIALA1879-1G SIALA1879-5G
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Číslo MDL: MFCD00064415
Číslo CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3