Tlačiť
3,5-Dimethoxyphenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
158120100 158120500
ACRO158120100EA 106.55 EUR
ACRO158120100 ACRO158120500
3,5-Dimethoxyphenol 97%
3,5-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Mw: 154.17
Teplota varu: 172…175 °C (17 mmHg)
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008388
Číslo CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to pink Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm