Tlačiť
(±)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
162663-100G 162663-25G
SIAL162663-100GEA 152.03 EUR
SIAL162663-100G SIAL162663-25G
(±)-2-Aminobutyric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Číslo MDL: MFCD00008093
Číslo CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5