Tlačiť
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
172091000 172090250
ACRO172091000EA 174.09 EUR
ACRO172091000 ACRO172090250
(±)-2-Aminobutyric acid 99%
(±)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
Teplota tavenia: 291…293 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008093
Číslo CAS: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Assay ≥96.0 %