Tlačiť
4-Bromobutyryl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12094.06 A12094.14 A12094.22
A12094.06EA 45.33 EUR
A12094.06 A12094.14 A12094.22
4-Bromobutyryl chloride ≥97%
4-Bromobutyryl chloride
Purity: 97% CAS No.: 927-58-2 Molecular Formula: C4H6BrClO Formula Weight: 185.45 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 102-103°/40mm Beilstein Reference: 1743026 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000753
Vzorec: C₄H₆BrClO
Teplota varu: 102…103 °C (40 mmHg)
Hustota: 1,600
Teplota vzplanutia: 91 °C (195 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000753
Číslo CAS: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
OSN: 3265
ADR: 8,II