Tlačiť
4-Bromobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
251933-25G 251933-5G
SIAL251933-25GEA 148.01 EUR
SIAL251933-25G SIAL251933-5G
4-Bromobutyryl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromobutyryl chloride
Vzorec: C₄H₆BrClO
Číslo MDL: MFCD00000753
Číslo CAS: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
OSN: 3265
ADR: 8,II