Tlačiť
Disodium malonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
63409-100G 63409-500G
SIAL63409-100GEA 124.75 EUR
SIAL63409-100G SIAL63409-500G
Disodium malonate, Sigma-Aldrich®
Disodium malonate
Vzorec: C₃H₂Na₂O₄
Číslo MDL: MFCD00002708
Číslo CAS: 141-95-7
EINECS: 205-514-0