Disodium malonate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
44841.14
44841.22
44841.14EA
52.55
EUR
44841.14
44841.22
Disodium malonate ≥99%
Disodium malonate
Purity: 99%
CAS No.: 141-95-7
Molecular Formula: CH2(COONa)2
Formula Weight: 148.03
Physical Form: Powder
Vzorec:
C₃H₂Na₂O₄ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002708 Číslo CAS: 141-95-7 EINECS: 205-514-0 |