Tlačiť
1-Methyl-4-piperidone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-4-piperidone
A13352.0B A13352.18 A13352.22 A13352.30
A13352.0BEA 930.61 EUR
A13352.0B A13352.18 A13352.22 A13352.30
1-Methyl-4-piperidone ≥98%
1-Methyl-4-piperidone
Purity: 98% CAS No.: 1445-73-4 Molecular Formula: C6H11NO Formula Weight: 113.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Amine-like pH: 12 Boiling Point: 55-58°/10mm Beilstein Reference: 106924 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00006191
Vzorec: C₆H₁₁NO
Teplota varu: 55…58 °C (10 mmHg)
Hustota: 0,973
Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F)
Číslo MDL: MFCD00006191
Číslo CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5
ADR: 3,III