1-Methyl-4-piperidone ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
N-Methyl-4-piperidone
A13352.0B
A13352.18
A13352.22
A13352.30
A13352.0BEA
930.61
EUR
A13352.0B
A13352.18
A13352.22
A13352.30
1-Methyl-4-piperidone ≥98%
1-Methyl-4-piperidone
Purity: 98%
CAS No.: 1445-73-4
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 55-58°/10mm
Beilstein Reference: 106924
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006191
Vzorec:
C₆H₁₁NO Teplota varu: 55…58 °C (10 mmHg) Hustota: 0,973 Teplota vzplanutia: 60 °C (140 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00006191 Číslo CAS: 1445-73-4 EINECS: 215-895-5 ADR: 3,III |