Tlačiť
1-Methyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-Methyl-4-piperidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
130036-100ML 130036-500ML 130036-5ML
SIAL130036-100MLEA 124.75 EUR
SIAL130036-100ML SIAL130036-500ML SIAL130036-5ML
1-Methyl-4-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-4-piperidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
Číslo MDL: MFCD00006191
Číslo CAS: 1445-73-4
EINECS: 215-895-5