Tlačiť
1-Methyl-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-Methylpiperidin-2-one, N-Methyl-2-piperidone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M73788-10G M73788-25G
SIALM73788-10GEA 237.46 EUR
SIALM73788-10G SIALM73788-25G
1-Methyl-2-piperidone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-piperidone
Vzorec: C₆H₁₁NO
Číslo MDL: MFCD00006555
Číslo CAS: 931-20-4
EINECS: 213-231-9