Tlačiť
Methyl-4-bromobutyrate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-bromobutanoate
365830100 365830500
ACRO365830100EA 33.21 EUR
ACRO365830100 ACRO365830500
Methyl-4-bromobutyrate 98+%
Methyl-4-bromobutyrate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Teplota vzplanutia: 87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041482
Číslo CAS: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %