Tlačiť
Ethyl-4-bromobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13470.0B A13470.18 A13470.30
A13470.0BEA 651.42 EUR
A13470.0B A13470.18 A13470.30
Ethyl-4-bromobutyrate ≥98%
Ethyl-4-bromobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Teplota varu: 80…82 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,363
Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000259
Číslo CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6