Ethyl-4-bromobutyrate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13470.0B
A13470.18
A13470.30
A13470.0BEA
651.42
EUR
A13470.0B
A13470.18
A13470.30
Ethyl-4-bromobutyrate ≥98%
Ethyl-4-bromobutyrate
Vzorec:
C₆H₁₁BrO₂ Teplota varu: 80…82 °C (10 mmHg) Hustota: 1,363 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000259 Číslo CAS: 2969-81-5 EINECS: 221-005-6 |