Tlačiť
Ethyl-4-bromobutyrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ethyl 4-bromobutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
167118-250G 167118-50G
SIAL167118-250GEA 242.28 EUR
SIAL167118-250G SIAL167118-50G
Ethyl-4-bromobutyrate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-bromobutyrate
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
Číslo MDL: MFCD00000259
Číslo CAS: 2969-81-5
EINECS: 221-005-6