Tlačiť
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
565040-1G 565040-5G
SIAL565040-1GEA 72.6 EUR
SIAL565040-1G SIAL565040-5G
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Číslo MDL: MFCD00016601
Číslo CAS: 4903-09-7
EINECS: 225-532-2