2,6-Dimethoxyphenol ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B24253.14
B24253.22
B24253.14EA
52.15
EUR
B24253.14
B24253.22
2,6-Dimethoxyphenol ≥99%
2,6-Dimethoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 91-10-1
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 50-57°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 1526871
MDL No.: MFCD00064434
Vzorec:
C₈H₁₀O₃ Teplota varu: 261 °C Teplota tavenia: 50…57 °C Teplota vzplanutia: 140 °C (284 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064434 Číslo CAS: 91-10-1 EINECS: 202-041-1 |