Tlačiť
D-α-Tocopherol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Ampuled under argon
T3634-10G T3634-100G
SIALT3634-10GEA 77.82 EUR
SIALT3634-10G SIALT3634-100G
D-α-Tocopherol, Sigma-Aldrich®
D-α-Tocopherol
Vzorec: C₂₉H₅₀O₂
Číslo MDL: MFCD00072045
Číslo CAS: 59-02-9
EINECS: 233-466-0