Tlačiť
2,6-Dimethoxyphenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
115590250 115591000 115595000
ACRO115590250EA 56.16 EUR
ACRO115590250 ACRO115591000 ACRO115595000
2,6-Dimethoxyphenol 99%
2,6-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Teplota varu: 261 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 50…56 °C
Teplota vzplanutia: 140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064434
Číslo CAS: 91-10-1
EINECS: 202-041-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %