3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32447.03
H32447.06
H32447.03EA
99.08
EUR
H32447.03
H32447.06
3-Acetylbenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Acetylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 73035-16-2
Molecular Formula: C8H7ClO3S
Formula Weight: 218.66
Melting Point: 42-43°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03424979
Vzorec:
C₈H₇ClO₃S Teplota tavenia: 42…43 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03424979 Číslo CAS: 73035-16-2 OSN: 3261 ADR: 8,III |