Tlačiť
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium phosphate monobasic monohydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate, Monosodium phosphate monohydrate, Sodium dihydrogenorthophosphate monohydrate, Sodium orthophosphate monobasic monohydrate
S3522-1KG S3522-250G S3522-500G
SIALS3522-1KGEA 931.01 EUR
SIALS3522-1KG SIALS3522-250G SIALS3522-500G
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát
Vzorec: NaH₂PO₄·H₂O
Mw: 137.99
Teplota tavenia: 100
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149208
Číslo CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM