Tlačiť
2,3-Dimethoxyphenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
155250050 155250250
ACRO155250050EA 118.57 EUR
ACRO155250050 ACRO155250250
2,3-Dimethoxyphenol 99%
2,3-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
Mw: 154.17
Teplota varu: 234
Teplota vzplanutia: 108 °C
Číslo MDL: MFCD00008366
Číslo CAS: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5385 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %