Tlačiť
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
G9422-500G G9422-50G
SIALG9422-500GEA 2069.39 EUR
SIALG9422-500G SIALG9422-50G
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate, Sigma-Aldrich®
β-Glycerophosphate disodium salt hydrate
Vzorec: C₃H₇Na₂O₆P·H₂O
Číslo MDL: MFCD00149082
Číslo CAS: 154804-51-0
EINECS: 212-464-3