Tlačiť
1,4-Dimethoxybenzen 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
115410010 115411000 115415000
ACRO115410010EA 158.04 EUR
ACRO115410010 ACRO115411000 ACRO115415000
1,4-Dimethoxybenzen 99+%
1,4-Dimethoxybenzen
Vzorec: C₈H₁₀O₂
Teplota varu: 212,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 54…58 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008401
Číslo CAS: 150-78-7
EINECS: 205-771-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white to grey Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥99.0 %