Tlačiť
2-Naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Naphthalene-2-sulphonic acid, β-Naphthalenesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
249548-100G 249548-5G
SIAL249548-100GEA 107.35 EUR
SIAL249548-100G SIAL249548-5G
2-Naphthalenesulphonic acid, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃S
Mw: 208.24
Teplota varu: ∼350 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 124
Hustota: 1.441 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00149271
Číslo CAS: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
Merck Index: 12,06464