Tlačiť
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
20801-2.5KG 20801-25KG
SIAL20801-2.5KGEA 861.21 EUR
SIAL20801-2.5KG SIAL20801-25KG
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát
Vzorec: C₈H₁₆Cl₆O₃
Teplota varu: 167 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179352
Číslo CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6