Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
711748-100G 711748-1KG
SIAL711748-100GEA 253.11 EUR
SIAL711748-100G SIAL711748-1KG
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₈H₁₅BF₄N₂
Teplota varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –71 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD03095449
Číslo CAS: 174501-65-6