Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
713066-50G 713066-5G
SIAL713066-50GEA 368.63 EUR
SIAL713066-50G SIAL713066-5G
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium iodide
Vzorec: C₈H₁₅IN₂
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 223 °C
Číslo MDL: MFCD08276307
Číslo CAS: 65039-05-6