Tlačiť
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal ≥97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with potassium carbonate
A11324.0B A11324.14 A11324.30
A11324.0BEA 943.04 EUR
A11324.0B A11324.14 A11324.30
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal ≥97% stabilizovaný
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 97+% CAS No.: 7252-83-7 Molecular Formula: C6H13BrO2 Formula Weight: 169.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4450 Boiling Point: 150° Beilstein Reference: 1280132 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00000213
Vzorec: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Teplota varu: 150 °C
Hustota: 1,435
Teplota vzplanutia: 54 °C (129 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000213
Číslo CAS: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
OSN: 2929
ADR: 6.1,II