Tlačiť
2-Acetylthiophene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
A22602-100G A22602-25G
SIALA22602-100GEA 88.65 EUR
SIALA22602-100G SIALA22602-25G
2-Acetylthiophene, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophene
Vzorec: C₆H₆OS
Teplota varu: 214 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9 °C
Hustota: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005442
Číslo CAS: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
OSN: 2810
ADR: 6.1,II