Tlačiť
Škrob, rozpustný Potato
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 82.11 EUR
A11961.36 A11961.0E
Škrob, rozpustný Potato
Škrob, rozpustný
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Mw: 162.14
Teplota tavenia: 256…258 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082026
Číslo CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799