Zlato 99,95 Metals basis, powder_nano APS 20-25 nm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
45822.03
45822.06
45822.03EA
0
EUR
45822.03
45822.06
Zlato 99,95 Metals basis, powder_nano APS 20-25 nm
Zlato
Purity: 99.95+%
CAS No.: 7440-57-5
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Vzorec:
Au Mw: 196.97 Teplota varu: 2800 Teplota tavenia: 1063 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003436 Číslo CAS: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |