Tlačiť
Trichloroacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
T53805-100G T53805-500G T53805-5G
SIALT53805-100GEA 182.66 EUR
SIALT53805-100G SIALT53805-500G SIALT53805-5G
Trichloroacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetonitrile
Vzorec: C₂Cl₃N
Mw: 144.39
Teplota varu: 85.7
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001842
Číslo CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
OSN: 3276
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09757