Tlačiť
4-Pentyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Pentyn-5-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
302481-25G 302481-5G
SIAL302481-25GEA 250.3 EUR
SIAL302481-25G SIAL302481-5G
4-Pentyn-1-ol, Sigma-Aldrich®
4-Pentyn-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 50 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002974
Číslo CAS: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6