Tlačiť
4-Iodobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: p-Iodobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
252123-25G 252123-5G
SIAL252123-25GEA 366.23 EUR
SIAL252123-25G SIAL252123-5G
4-Iodobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClIO
Teplota varu: 100 °C (0,7 mmHg)
Teplota tavenia: 63…65 °C
Číslo MDL: MFCD00001058
Číslo CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
OSN: 3261
ADR: 8,II