Tlačiť
3-Methyl-1-butyne 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
392740100 392740010
ACRO392740100EA 240.67 EUR
ACRO392740100 ACRO392740010
3-Methyl-1-butyne 96%
3-Methyl-1-butyne
Vzorec: C₅H₈
Teplota varu: 28 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –90,1 °C
Hustota: 0,666 g/cm³
Teplota vzplanutia: –30 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039853
Číslo CAS: 598-23-2
EINECS: 209-925-6
OSN: 3295
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %