Tlačiť
2-Amino-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
A75684-10G A75684-50G
SIALA75684-10GEA 51.74 EUR
SIALA75684-10G SIALA75684-50G
2-Amino-5-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 227,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 74…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006328
Číslo CAS: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III