Tlačiť
1-Jódpropan stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 1-Propyl iodide
Stabilizácia: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04788.0100 8.04788.0250
8.04788.0100EA 113.52 EUR
8.04788.0100 8.04788.0250
1-Jódpropan stabilised, Sigma-Aldrich®
1-Jódpropan
Vzorec: C₃H₇I
Teplota varu: 103 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001095
Číslo CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
OSN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08047
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1.1 g/l (20 °C)
Melting Point -98 °C
Molar Mass 169.99 g/mol
Boiling Point 103 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 57 hPa (25 °C)
Flash Point 44 °C
Refractive Index 1.5055 (20 °C, 589 nm)
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)