Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A41607-100G A41607-5G
SIALA41607-100GEA 81.83 EUR
SIALA41607-100G SIALA41607-5G
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₆F₃N
Teplota varu: 175 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –33 °C
Hustota: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007718
Číslo CAS: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
OSN: 2942
ADR: 6.1,III