Tlačiť
1,2-Bis(dimethylamino)ethan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
T9281-25ML T9281-100ML T9281-50ML
SIALT9281-25MLEA 124.75 EUR
SIALT9281-25ML SIALT9281-100ML SIALT9281-50ML
1,2-Bis(dimethylamino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylamino)ethan
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota varu: 120 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 17 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008335
Číslo CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
OSN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM