Tlačiť
4-Pentynoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
232211-1G 232211-5G
SIAL232211-1GEA 77.71 EUR
SIAL232211-1G SIAL232211-5G
4-Pentynoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Pentynoic acid
Vzorec: C₅H₆O₂
Mw: 98.1
Teplota varu: 199
Teplota tavenia: 57
Číslo MDL: MFCD00004407
Číslo CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
OSN: 3261
ADR: 8 II