Tlačiť
N,N-Dimethylacetamid, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
375231000 375230010
375231000.EA 50.94 EUR
375231000. 375230010.
N,N-Dimethylacetamid, extra dry over Molecular Sieve 99.5%, AcroSeal®
N,N-Dimethylacetamid
Vzorec: CH₃CON(CH₃)₂
Teplota varu: 164…166 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 0,937 g/cm³
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008686
Číslo CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %