Tlačiť
Methanesulphonic anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
348760250 348760050 348761000 348765000
ACRO348760250EA 115.92 EUR
ACRO348760250 ACRO348760050 ACRO348761000 ACRO348765000
Methanesulphonic anhydride 97%
Methanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂H₆O₅S₂
Teplota varu: 125 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 69…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007556
Číslo CAS: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %