Tlačiť
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
244589-10G 244589-250G 244589-50G
SIAL244589-10GEA 109.11 EUR
SIAL244589-10G SIAL244589-250G SIAL244589-50G
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
Teplota varu: 1190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 650 °C
Hustota: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011114
Číslo CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05768