Tlačiť
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1787-100ML M1787-10X1ML
SIALM1787-100MLEA 236.66 EUR
SIALM1787-100ML SIALM1787-10X1ML
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
Teplota varu: 1190 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 650 °C
Hustota: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011114
Číslo CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05768