Tlačiť
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
429449-25G 429449-5G
SIAL429449-25GEA 376.13 EUR
SIAL429449-25G SIAL429449-5G
Manganese(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Manganese(II) chloride
Vzorec: MnCl₂
Mw: 125.84
Teplota varu: 1190
Teplota tavenia: 650
Hustota: 2.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011114
Číslo CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05768