Tlačiť
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
M18655-1KG M18655-100G M18655-500G M18655-5G
SIALM18655-1KGEA 170.08 EUR
SIALM18655-1KG SIALM18655-100G SIALM18655-500G SIALM18655-5G
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 243 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…57 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002332
Číslo CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8