Tlačiť
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
M-Clarity™ quality level = MQ200
54050-100G 54050-500G
SIAL54050-100GEA 31.89 EUR
SIAL54050-100G SIAL54050-500G
Hydrochinonmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Hydrochinonmonomethylether
Vzorec: C₇H₈O₂
Teplota varu: 243 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 55…57 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002332
Číslo CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8